Learn More
Fisherbrand™ X25 ETUI 5-OBEKTTRAEGER .
Bewahren Sie Ihre Objektträger sicher auf und schützen Sie sie vor Beschädigungen. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger aus Polypropylen verfügen über Einzelfächer, durch die eine Beschädigung verhindert wird.
Marke: Fisherbrand™
11.85 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Polypropylenbehälter für fünf Standard-Objektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Die Innenwand verfügt über geschlitzte Kanäle, die Objektträger trennen und das Entfernen erleichtern
- Der Deckel schließt sicher, um Objektträger sicher zu halten.
- 25/Packung
- Maße der seitlich zu öffnenden Versandtaschen: 81 x 19 x 31 mm
- Einwegartikel
Spezifikation
25/Pckg. | |
3.2 in. | |
Schlitzrinnen | |
Naturfarben | |
Slide Mailer | |
81 x 19 x 31 mm | |
Polypropylen |
19 mm | |
0.7 in. | |
81 mm | |
1.2 in. | |
31 mm | |
5 Objektträger |