Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
3820.00 € - 8150.00 €
Spezifikation
Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
---|---|
Sicherheitsmerkmale | Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung |
Zeitschaltuhr | 30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion |
Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Gekühlt | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Gekühlt | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10326924
|
Eppendorf™
5427000410 |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe | nein | mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | 230V/50–60Hz (EU) |
4520.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10091594
|
Eppendorf™
5427000615 |
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe | Nein | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
4010.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10329443
|
Eppendorf™
5428000619 |
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe | Ja | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
8150.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15825073
|
Eppendorf™
5428000010 |
Zentrifuge 5430 R, Tastatur | Ja | Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | 230 V/50-60 Hz (EU) |
8055.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15845073
|
Eppendorf™
5428000205 |
Zentrifuge 5430 R, Tastatur | Ja | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
7765.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15865073
|
Eppendorf™
5428000410 |
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe | Ja | Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | 230 V/50-60 Hz (EU) |
8055.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15885073
|
Eppendorf™
5428000610 |
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe | Ja | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
7765.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15865063
|
Eppendorf™
5427000210 |
Zentrifuge 5430, Tastatur | Nein | Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | 230 V/50-60 Hz (EU) |
4305.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15845063
|
Eppendorf™
5427000015 |
Zentrifuge 5430, Tastatur | Nein | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
3820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
16692832
|
Eppendorf™
5427000178 |
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe | Nein | Mit Rotor A-2-MTP | 230 V/50-60 Hz (EU) |
5015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15885063
|
Eppendorf™
5427000415 |
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe | Nein | Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | 230 V/50-60 Hz (EU) |
4305.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15805073
|
Eppendorf™
5427000610 |
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe | Nein | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
3820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Maximale Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. Geschwindigkeit: 30.130 × g (17.500 rpm)Außergewöhnliche Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem FingerMenügeführte mehrsprachige Bedienung (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf RoutineprogrammeSpeichert bis zu 50 benutzerdefinierte EinstellungenAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale SicherheitEppendorf QuickLock™ – System für schnelles Öffnen und Schließen des RotordeckelsSpezifikation
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
50/60 Hz |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
230 V |