Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor A-2-MTP
Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel
Ohne Rotor
Reglertyp:
Drehknopf
Tastatur
Tastenfeld
Modell:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Tastatur
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 17,500 U/min |
| Max. RZB | 30.130 × g |
| Gekühlt | Ja |
| Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 11,7 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 29 cm |
| Geräuschpegel | <54 dB(A) mit Rotor F-45-30-11 |
| Sicherheitsmerkmale | Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung |
| Zeitschaltuhr | 30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Mehr anzeigen |