Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15885073 Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor A-2-MTP
Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel
Ohne Rotor
Reglertyp:
Drehknopf
Tastatur
Tastenfeld
Modell:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Tastatur
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430 R, Tastatur
missing translation for 'unitSize'
1 Set
1 Stück
Product Code. 15885073
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5428000610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30.130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximierte Betriebssicherheit
  • Eppendorf QuickLock™ – System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Max. Geschwindigkeit 17,500 U/min
    Max. RZB 30.130 × g
    Gekühlt Ja
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 11,7 in.
    Außenhöhe (metrisch) 29 cm
    Geräuschpegel <54 dB(A) mit Rotor F-45-30-11
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
    Zeitschaltuhr 30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 15 in.
    Außenbreite (metrisch) 38 cm
    Wirkleistung 1,050 W
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Enthält Ohne Rotor
    Abmessungen (L x B x H) außen 380 x 640 x 290 mm
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Reglertyp Drehknopf
    Rotor inklusive Nein
    Standards EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Temperaturbereich -11 bis +40 °C
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Modell Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe