Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R

Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
Marke: Eppendorf™ 5428000410
7821.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung

Spezifikation
30 x 2 ml | |
30.130 × g | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
29 cm | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
15 in. | |
1,050 W | |
Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
50/60 Hz | |
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe |
17,500 U/min | |
Ja | |
11,7 in. | |
<54 dB(A) mit Rotor F-45-30-11 | |
30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
380 x 640 x 290 mm | |
Ja | |
-11 bis +40 °C | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.