Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor A-2-MTP
Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel
Ohne Rotor
Reglertyp:
Drehknopf
Tastatur
Tastenfeld
Modell:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Tastatur
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 in. (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm), Nettogewicht: 63.8 lbs. (29 kg). Die meisten Modelle sind mit einem Rotor ausgestattet. Weitere Rotoren sind getrennt lieferbar. Gekühlte Modelle sind getrennt lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 30 x 2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 17.500 U/min |
| Max. RZB | 30.000 bis 39.999 x g |
| Gekühlt | Nein |
| Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 9,8 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 25 cm |
| Außenlänge (angloamerikanisch) | 16.8 in. |
| Außenlänge (metrisch) | 42 cm |
| Geräuschpegel | <58 dB(A) mit Rotor F-45-30-11 |
| Mehr anzeigen |