Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
Marke: Eppendorf™ 5427000410
4294.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21943" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximale Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. Geschwindigkeit: 30.130 × g (17.500 rpm)Außergewöhnliche Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem FingerMenügeführte mehrsprachige Bedienung (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf RoutineprogrammeSpeichert bis zu 50 benutzerdefinierte EinstellungenAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale SicherheitEppendorf QuickLock™ – System für schnelles Öffnen und Schließen des RotordeckelsSpezifikation
30 x 1.5/2 ml | |
nein | |
9.8 in. | |
< 58 dB(A) mit Rotor F-45-30-11 | |
30 s – 99:59 h, mit Dauerlauf-Funktion | |
34 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel | |
420 mm | |
100 bis 17500 U/min | |
30 s bis 99:59 h | |
2 °C bis 40 °C | |
230 V |
30.130 × g | |
großes, helles LCD-Display | |
25 cm | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
11.2 in. | |
475 W | |
Zentrifuge | |
230V/50–60Hz (EU) | |
ja | |
29 kg (63.8 lb.) | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
50 bis 60 Hz | |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe |