Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ V-Faktor-Scheiben
Die Thermo Scientific™ Oxoid V-Faktor-Scheiben werden zur Identifizierung von Haemophilus spp. verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ DD0004T
26.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11913842
  • 44.55 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Oxoid V-Faktor-Scheiben werden zur Identifizierung von Haemophilus spp. verwendet.
Bestellhinweis:
50 Scheibe/Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-10°bis -20 °C
Haemophilus spp.
1 Kass./Pk.
Scheiben für V-Faktor
Scheiben für X-Faktor
50 Testblättchen/Kassette
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6172450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog NumberDD0004T
Chargennummer3672810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0004T
Chargennummer3721997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0004T
Chargennummer3672810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2023 Catalog NumberDD0004T
Chargennummer3531404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberDD0004T
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ V-Faktor-Scheiben > 50 Scheiben/Wagen