Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für das Owl™ S3S System
Mit den strapazierfähigen, einteiligen Kämmen vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke: Thermo Scientific™ S2S-MT44
Beschreibung
Mit den Kämmen des Thermo Scientific™ Owl™ S3S Systems vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem System Owl™ S3S geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme, die nicht zusammengesetzt werden müssen.
Spezifikation
Sharktooth Micro-Well Comb | |
Kämme | |
0,4 mm |
OWL™ S3S aluminumverstärktes Sequenziersystem | |
146 (4X) | |
3,7 µl |