Learn More
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 Pipettenhalter
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grau
Grün
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kabelloser Pipettier-Controller.
- Extrem leicht, kompakt und einfach anzuwenden.
- Mit einem wiederaufladbaren 9 V NiMH-Akku, der einfach oben am Griff eingeschoben wird.
- Eine Aufladung reicht zum Befüllen und Spülen von mindestens 500 x 50 ml-Pipetten.
- Für Standardpipetten von 0.1 bis 100 ml.
- In fünf transparenten Farben und traditionellem Hellgrau für einfache Identifizierung.
- Mit Akku, einem Netzteil für 230 V/50 Hz, sterilem Filter und Wandhalterung.
Spezifikation
Spezifikation
| Akkutyp | Nickel-Metallhydrid |
| Farbe | Grau |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Typ | Pipettenhalter |
| Filtertyp | Hydrophobe Membran |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |