Learn More
Drei-Finger-Klemmen
Artikelnummer. 12378149
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 bis 75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12378149
Marke: S Murray SAMCO L001/01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Klammer eignet sich für eine Reihe von Laboranwendungen. Dreizinkenklemmen eignen sich für Gegenstände mit einem Durchmesser von 1 bis 70 mm.
  • Druckguss-Aluminiumkonstruktion
  • Vernickelte Messingschraube
  • Backen mit Gummiummantelung
Spezifikation
Typ Klemme
Durchmesser (metrisch) 1 bis 75 mm