Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in Velp Rührern mit Heizplatte
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizplattenrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Form | Zylinder |