Learn More
Memmert™ MobileALERT für UF55plus
MobileALERT bietet Benachrichtigung per SMS mit Fehleroption potentialfreier Kontakt.
Marke:  Memmert™ UF55plusC3
Artikelnummer. 17559485
  • 1230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • MobileALERT
  • Benachrichtigung per SMS bei jedem Fehler oder Alarm des Geräts
  • Erfordert Option H6
Spezifikation
Spezifikation
UF55plus Ofen
Warngerät
Name des Produkts
Memmert™ MobileALERT für UF55plus > Kann verwendet werden mit: UF55plus