Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Marke: Thermo Scientific™ 4430-11
250.56 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:
- Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
- Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon:
- Ermöglicht das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
- Lösungsmittelbeständig, darf nicht 100 % DMSO ausgesetzt werden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit “roter Wand”-Technologie entwickelt. DeepWell Platten™ aus 96-Well Polypropylen mit “gemeinsamer Wandtechnologie” passen auch 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe. 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100 % DMSO verwenden.
Spezifikation
natürlich | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
100 | |
Für Verbindung Lagerung zwei minus80deg.C | |
Plattenabdeckung | |
Keine | |
Nein | |
Rund |
Ja | |
Unsteril | |
96 | |
100 | |
Nein | |
Nunc | |
Ja | |
-20°bis +120 °C | |
Röhrchen (0,5, 0,75, 1 ml) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
75Stunden
2Minuten
26Sekunden
22
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.