Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 20 10 2451
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11627958
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrocknungsstopfen
20 mm
1000
Grau
Butyl
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe > Butyl grau ,42° Shore A