Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 20 02 2515
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15373696
Beschreibung
Beschreibung
  • 20mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
20 mm
1000
Weiß
PTFE rein
0,2 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe > PTFE reinweiß ,0.2 mm Dicke ,53° Shore D