Beschreibung
Die VACUUBRAND Membranpumpe in Aluminiumausführung ist ideal für viele Anwendungen im Labor- und Betriebsbereich, da sie ölfrei sowie flüsterleise ist und geringe Wartungsmaßnahmen erfordert. Membranen haben besonders lange Lebensdauer und verschließen den Antriebsraum aus der Pumpkammer hermetisch, um mechanische Teile vor Korrosion zu schützen. Die hohe Leistung der Pumpen wird durch das hohe Pumpenkammervolumen im Vergleich zum minimalen Totraum erzielt. Hochflexible FKM Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung sorgen für eine extrem lange Membranlebensdauer. Die Pumpen arbeiten absolut ölfrei und haben keine gleitenden Komponenten im Gasweg. Im Normalbetrieb sind sie völlig abriebfrei. Neben den langen Wartungsintervallen trägt auch der fehlende Abrieb dazu bei, dass die meisten Partikelverunreinigungen, die oft in Rollen- oder Kolbenpumpen entstehen, beseitigt werden. Dies macht VACUUBRAND Membranpumpen zur richtigen Wahl für saubere Anwendungen.- Die innovativen Anschlüsse der neuen NT-Modelle sorgen für sehr niedrige Leckraten und dadurch für hervorragende Durchflussraten im Vakuum und eine langfristig stabile Leistungsfähigkeit, selbst nach Tausenden von Betriebsstunden.
- Kein Abrieb, dadurch staub- und kontaminationsfrei
- Lange Lebensdauer von Membran und Ventil: Hergestellt aus hochflexiblem FKM mit gewebeverstärkten Doppelmembranen für verbesserte Langzeitstabilität
- Das neue patentierte System zur Unterstützung des Antriebs in NT-Pumpenmodellen sorgt für einen besonders leisen, vibrationsarmen Betrieb
Spezifikation
Zum Drucken | |
Je 1 | |
Feinsteuerventil ME/MZ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Feinsteuerventil ME/MZ > Kann verwendet werden mit: Zum Drucken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur