Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Boden
Isoliert DNA aus dem Boden. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ ermöglicht die Bodenisolierung aus der Gesamt-DNA für verschiedene Bodentypen
Marke: Macherey-Nagel™ 740780.10
24.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eigenschaften- Zwei alternative Lysepuffer und ein spezielles Additiv (Enhancer SX) für die optimale Verarbeitung verschiedener Bodenproben – mit hoher Ausbeute und hoher Reinheit
- NucleoSpin™ Bead-Röhrchen mit Keramikperlen für die effizienteste Zellstörung von grampositiven und gramnegativen Bakterien, Archaeen, Hefe, Pilzen und Algen in Boden, Schlamm oder Sedimenten
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column zur Eliminierung aller PCR-Inhibitoren, wie z. B. Huminstoffe – DNA ist gebrauchsfertig für PCR ohne Verdünnung
- Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment
- Quantifizieren und erkennen Sie Mikroorganismen aus Umweltproben
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
Für die Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment | |
<500 mg | |
2 bis 10 μg |
Silika-Membran-Technologie | |
10 Aufreinigungen | |
90min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol