Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
Marke:  DuPont™ D13395699
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11743093
  • 574.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
  • Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
  • 100 % partikeldichtes Gewebe
  • Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
  • Antistatische Behandlung (innen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzüge
Tychem™
Elastisch
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Polymere Barrierebeschichtung
Für Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie
XL
Gelb
Elastisch
Kragen
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5 > Größe: Extragroß