Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Boden
Artikelnummer. p-8013762
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 12979884
Marke: Macherey-Nagel™ 740780.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isoliert DNA aus dem Boden. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ ermöglicht die Bodenisolierung aus der Gesamt-DNA für verschiedene Bodentypen
Eigenschaften
  • Zwei alternative Lysepuffer und ein spezielles Additiv (Enhancer SX) für die optimale Verarbeitung verschiedener Bodenproben – mit hoher Ausbeute und hoher Reinheit
  • NucleoSpin™ Bead-Röhrchen mit Keramikperlen für die effizienteste Zellstörung von grampositiven und gramnegativen Bakterien, Archaeen, Hefe, Pilzen und Algen in Boden, Schlamm oder Sedimenten
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column zur Eliminierung aller PCR-Inhibitoren, wie z. B. Huminstoffe – DNA ist gebrauchsfertig für PCR ohne Verdünnung
Anwendungen
  • Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment
  • Quantifizieren und erkennen Sie Mikroorganismen aus Umweltproben
  • Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Probenvolumen <500 mg
Prüfzeit 90min
Ertrag 2 bis 10 μg
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol