Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Artikelnummer. 12359419 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12359419
Marke: DuPont™ D13395589
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
  • Antistatische Behandlung auf der Innenseite
  • Selbstklebender Kinnriemen für den dichten Verschluss des Anzuges an der Gesichtsmaske
  • Vernähte und überklebte Nähte für Schutz und Festigkeit
  • Selbstklebende Doppelreißverschlussleiste und Kinnschutz
  • Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Knöcheln und Taille
  • Wird als Spritz- oder Überdruckspritzschutz in vielen Industrieumgebungen verwendet, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und Arzneimittelherstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzüge
Größe L
Material Tychem™
Farbe Gelb
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Beschichtung Polymere Barrierebeschichtung
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen verwendet, einschließlich der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Herstellung
Höhe (metrisch) 174 bis 182 cm