Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Lachssperma-DNA-Lösung
Wird direkt bei der Vorbereitung von Prähybridisierungs- und Hybridisierungslösungen verwendet
Marke:  Invitrogen™ 15632011
155.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10605543
  • 170.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 5 Röhrchen Lachssperma-DNA-Lösung (je 1 ml, 10 mg/ml)
Beschreibung
Beschreibung
UltraPure™ Salmon Sperm DNA Solution ist eine gebrauchsfertige, gescherte DNA-Lösung, die für die direkte Herstellung von Prähybridisierungs- und Hybridisierunglösungen verwendet wird.
  • Aus hochreiner, mit Phenol/Chloroform extrahierter DNA und DNase-free, RNase-free (nach DEPC-Behandlung), destilliertem, deionisiertem Wasser hergestellt
  • Die DNA ist auf eine durchschnittliche Größe von ≤ 2.000 bp abgeschert.
  • Die Konzentration ist eingestellt auf 10 mg/ml
  • Zum Blockieren der nicht-spezifischen Befestigung der Sonde an der Membranoberfläche
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & Blotting, RNAi, Epigenetik & nicht-kodierende RNA-Forschung, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: 5 Röhrchen Lachssperma-DNA-Lösung (je 1 ml, 10 mg/ml)
UltraPure™ Lachssperma-DNA ist 1 Jahr lang bei –20 °C stabil. Das Produkt ist für 6 Monate ab Kaufdatum garantiert, sofern in der Produktdokumentation nichts anderes angegeben ist.
Unspezifische Hybridisierung blockieren
Lachsspermien-DNA-Lösung
Lachssperma-DNA
Chromatinbiologie, Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
UltraPure™
5 x 1 ml
Trockeneis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3043965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15632011
Chargennummer2986187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15632011
Chargennummer3003683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15632011
Chargennummer3043966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15632011
Chargennummer2473863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15632011
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ Lachssperma-DNA-Lösung > 5 x 1 ml