Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Descripción
- Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
- Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | M |
| Material | Tychem C |
| Farbe | Gelb |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido