Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 3-10
Kleine, lösliche Moleküle mit positiven und negativen Ladungsgruppen
Marke:  Invitrogen™ ZM0021
Artikelnummer. 11500906
  • 520.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Die ZOOM IPGRunner Mini-Cell enthält den ZOOM IPGRunner Pufferkern und -deckel, den Gel-Tension-Wedge, den Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM IPGRunner Combo Kit enthält die ZOOM IPGRunner Mini-Cell, Elektrodendochte, Verschlussband, 10 ZOOM IPGRunner Kassetten und 12 ZOOM Streifen mit pH3 - 10 NL; ZOOM IPGRunner Retrofit Kit for XCell™ SureLock Mini-Cell enthält den ZOOM IPGRunner Pufferkern und -deckel; ZOOM IPGRunner Kassettten enthalten Elektrodendochte und Verschlussband
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Trägerampholyte mit dem ZOOM IPGRunner™ System, das aus drei Hauptkomponenten besteht: ZOOM IPGRunner Mini-Zelle, ZOOM IPGRunner Kassetten und 7 cm-ZOOM Streifen.
  • ZOOM Trägerampholyten sortieren sich nach ihren isoelektrischen Punkten in einem elektrischen Feld, wodurch ein pH-Gradient in der Lösung entsteht oder bei Verwendung mit IPG-Streifen der Gradient unterstützt wird
  • Trägerampholyten helfen, den pH-Gradienten und den Strom in IPG-Streifen zu stabilisieren und helfen bei der Proteinlöslichkeit, was zu einer reproduzierbaren IEF-Auflösung führt
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel, einen Gelspannkeil, Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM™ IPGRunner™ Combo-Kit enthält die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, Elektrodenträger, Dichtungsband, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten und 12 ZOOM™ Streifen, pH 3 bis 10 NL. Das ZOOM™ IPGRunner™ Nachrüst-Kit für die XCell SureLock™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel. Die ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten enthalten Elektrodenträger und Dichtungsband.
Trägerampholyt
10 mL
pH 3 bis 10
ZOOM™
Raumtemperatur
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer979207A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0021
Chargennummer995296A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0021
Chargennummer1011665A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberZM0021
Chargennummer570937A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberZM0021
Chargennummer55215A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberZM0021
Name des Produkts
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 3-10 > pH 3 bis 10