Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ System stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her.
Marke: Thermo Scientific™ 50131235
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Wasseraufbereitungssystem stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her. Das System bietet hervorrragende Steuerungsmöglichkeiten, hohe Präzision und USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation, die aktiviert oder deaktiviert werden kann. Alle GenPure™ Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
Alle GenPure Systeme übertreffen den internationalen Standard ASTM Typ I, ISO 3696 Grad 1, ASTM D1193 und CLSI-CLRWIntegrierte Speisewasserüberwachung
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Ein Überschreiten des Grenzwerts wird unverzüglich angezeigt, was zu einer Verlängerung der Kartuschenlebensdauer beiträgt
- TOC-Überwachung in Echtzeit für eine kontinuierliche Messung der im Wasser vorhandenen organischen Stoffe *Eine kontinuierliche Überwachung der UV-Intensität verringert das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer nachlassenden UV-Intensität *Fehlermeldungen warnen den Benutzer, wenn die Intensität der UV-Lampe für genaue TOC-Messungen nicht mehr ausreicht *UV-Photooxidation bei 185 und 254 nm *Ein leistungsstarkes UV-Gerät verringert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter, alle Komponenten unter einer Bestellnummer erhältlich
- Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung mithilfe eines integrierten Referenzwiderstands mit Zellkonstanten von 0,01 cm sorgfältig kalibriert-1
- Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chipsensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1°°C durchgeführt
- Die Aquastop Schnellwechselfunktion ermöglicht den Austausch von Kartuschen innerhalb von Sekunden sogar während des Betriebs
- Die Echtzeituhr und das codegeschützte Betriebssystem verhindern nicht autorisierte Änderungen der Systemeinstellungen *RS-232-Schnittstelle mit einstellbaren Sendeintervallen für eine sichere Übertragung aller Messdaten, Fehler, Datumsangaben und Uhrzeiten an einen Computer oder Protokolldrucker *Eine digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht und speichert automatisch Fehler der letzten vier Wochen *USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturausgleich kann aktiviert oder deaktiviert werden
- Die ergonomisch konstruierte Steuerung kann für einen optimalen Tastendruck und eine leichte Ablesbarkeit gekippt werden *Beleuchtete vierzeilige alphanumerische Anzeige
Spezifikation
0,055 μS/cm | |
< 1CFU/mL | |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
Typ 1 | |
No | |
Wassersystem | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372mm | |
330mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
GenPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane | |
0,001 EU/ml | |
ja | |
Bis zu 2 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
5 bis 10 ppb | |
1 bis 6 bar | |
<1 | |
2 ° bis 35 ° C | |
615mm | |
23kg | |
90 bis 240 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.