Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ System stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her.
Marke: Thermo Scientific™ 50131217
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Wasseraufbereitungssystem stellt Reinstwasser vom Typ 1 in gleichbleibender Qualität für Ihre anspruchsvollsten und empfindlichsten Anwendungen her. Das System bietet hervorrragende Steuerungsmöglichkeiten, hohe Präzision und USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation, die aktiviert oder deaktiviert werden kann. Alle GenPure™ Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
- Jede Messung, die den Grenzwert überschreitet, wird sofort angezeigt, wodurch die Lebensdauer der Kartusche maximiert wird.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität:
- TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung der organischen Substanzen im Wasser.
- Die fortlaufende Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
- Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Anwender.
- Das System ermöglicht UV-Fotooxidation bei 185/254 nm.
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
Gebrauchsfertig:
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter – alle Komponenten sind zusammen unter einer Bestellnummer erhältlich.
Messung von Leitfähigkeit/Resistivität:
- Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel:
- Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel.
GLP-konforme Dokumentation:
- Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
- Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall sorgt für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datum- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
- Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit:
- Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich neigen, um eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit zu ermöglichen
- Die vierzeilige, alphanumerische Anzeige leuchtet.
Spezifikation
0,055 μS/cm | |
<0,01 KBE/ml | |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
Typ 1 | |
Nein | |
Wassersystem | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit UV-Photooxidation und Ultrafiltrationsmembran | |
0,001 EU/ml | |
Ja | |
Bis zu 2 l/min | |
18.2 MOhm cm | |
1 bis 5 ppb | |
1 bis 6 bar | |
<1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
615 mm | |
23 kg | |
90/240 V |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.