Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Gel-Ladefarbstoff (6x)
GREENER_CHOICE
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 6X DNA-Ladefarbstoff DNA-Marker und -Proben zum Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamidgele vor.
Marke:  Thermo Scientific™ R0611
45.00 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11541575
  • 49.05 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
6X DNA-Auftragsfarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gele aufzutragen. Er enthält zwei unterschiedliche Farbstoffe (Bromphenolblau und Xylencyanol FF) für die Visualisierung der DNA während der Elektrophorese. Das Vorhandensein von Glycerin stellt sicher, dass die DNA in Leiter und Probe eine Schicht auf dem Boden des Wells bildet. Das EDTA in der Lösung komplexiert divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen.
6X DNA Lade-Farbstoff wird für die konventionelle DNA-Elektrophorese verwendet.
Besondere Eigenschaften
  • Zweifarbige Verfolgung der DNA-Migration während der DNA-Elektrophorese
  • Keine DNA-Maskierung während der Gel-Bestrahlung mit UV-Licht
  • EDTA bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 X
DNA-Gel-Ladefarbstoff
Acrylamidgele, Agarose-Gele
5 x 1.0 mL
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNA-Gel-Ladefarbstoff (6x) > 5 x 1 ml