Learn More
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.
Marke: Fisherbrand™ 05 36 2400
66.53 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Graduiert
- In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
- Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse
Spezifikation
Polypropylen | |
5 ml | |
Luer-Lock |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff > Volumen: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur