missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Malzextrakt-Agar

Dieses gebrauchsfertige Medium eignet sich zur Erkennung, Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen.

Marke:  Thermo Scientific™ PO5055A

15.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10168882

  • 32.35 € / 10 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Nachweis, Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Malzextrakt-Agar Das mykologische Pepton in dem Nährboden führt zu einem üppigen Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen mit typischer Morphologie und Pigmentierung. Aufgrund der sauren Natur des Mediums hemmt es das Wachstum von Bakterien, was zu einer verbesserten Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus stark mit Bakterien infizierten Materialien führt.

Verwenden Sie den Malzextrakt-Agar für den Nachweis, die Isolierung und die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln.

  • Unterstützt üppiges Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen und verhindert gleichzeitig das Wachstum von Bakterien.

Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ockergelb, transparent
Malzextrakt-Agar
Deutschland
17 g ± 5 %
10 Stück/Packung
2 bis 25 °C
90 mm-Platte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6255035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog NumberPO5055A
Chargennummer6252052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPO5055A
Chargennummer6245964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberPO5055A
Chargennummer6237604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberPO5055A
Chargennummer6231238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberPO5055A
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Malzextrakt-Agar >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt