Learn More
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste
Hervorragend für die Verwendung mit Zonenprobenehmern geeignet.
Marke: Buerkle™ 5304-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PVC und Edelstahl
- In unterschiedlichen Längen erhältlich
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
Zum Reinigen | |
100 mm |
25 mm | |
Zonen-Probenehmer | |
PVC, Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste > 100 cm L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur