Learn More
Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Für Systeme zur automatischen Probennahme und NMR mit hohem Durchsatz. Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas wurden für Qualität und Präzision entwickelt.
Marke:  Norell 502-7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12842336
  • 254.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktisch alle Schwankungen an Boden und Wand wurden eliminiert
  • Verbesserte schimmernde Zeiten und Probenreproduzierbarkeit
  • Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
178 mm
NMR-Probenröhrchen
4,97 mm
Routinemäßige NMR
50 pro Packung
Borosilikatglas
Farblos
4,2 mm
Kappe
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas > Länge: 178 Mm; Innendurchmesser: 4.2 mm; Menge: 50/Packung