Learn More
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
Verfügen über einen durchschnittlichen Sturz von 60 Micron, um die Klarheit des Spektrums für Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Die Wilmad dünnwandigen NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz sind für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld konzipiert.
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66999-5700
117.73 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15309038
  • 181.00 € / 100 Packungen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
  • Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
  • Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
  • Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
  • 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
  • WG-1000-4-SJ und WG-1000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
Hinweis: Für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe bitte Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
60 µm
ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B
NMR-Einwegkappe
High-throughput
0,43 mm
WG-1000-7
178 mm
NMR-Röhrchen
4,94665 ± 0,01905 mm
7 in.
100/Packung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen > Hoher Durchsatz, Länge: 178 mm; 100/Pckg.