Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (10X)
Artikelnummer. 10040173
Click to view available options
Menge:
500 ml
5 l
4 x 1 l
Packungsgröße:
4 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10040173
Marke: Invitrogen™ LC26754
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10x),500 ml
Benötigt
Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Formuliert für die Trennung von Proteinen in denaturiertem Zustand auf Novex Tris-Glycin-Gelen
Tris-Glycin Gele liefern abhängig vom eingesetzten Gel-Prozentsatz reproduzierbare Trennungen einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden.
  • Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse
  • Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laufpuffer
Konzentration 10 X
Zur Verwendung mit (Geräte) Novex™ TRIS-Glycin-Gele
Produktlinie Novex
Menge 4 x 1 l
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato