Learn More
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl
Die Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltikpumpen eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten in der Pharma-, Lebensmittel-, Biotechnologie-, Chemie- und Getränkeindustrie.
Marke: Velp Scientifica™ F40200002
828.40 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Minimale Wartung (einfach das Rohr austauschen)
- Einfache Reinigung – kein Kontakt von flüssigen und mechanischen Teilen
- Schläuche (2 Durchmesser verfügbar) sind beständig gegen die meisten Chemikalien
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Kann aus 10 Metern Tiefe pumpen
Spezifikation
2 bis 35 ml/min | |
Variable Durchflussrate | |
24 V CC mit Untersetzung des Getriebes | |
145 mm | |
1.8 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
Transport von Flüssigkeiten in Industriesektoren wie Pharma, Lebensmittel, Biotechnologie, Chemie, Getränke | |
Epoxid-lackierter Edelstahl | |
190 x 145 x 95 mm | |
95 mm | |
230 V 50 bis 60 Hz | |
20 W |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl > Flussrate: 2 bis 35 ml/min.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur