Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB037/2H
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11587632
  • 31.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
10/Packung
37mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
38,5mm
Rot
42,5mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:37mm; oberer Durchmesser:42,5mm