Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugenvorrichtungen mit Omega™ Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
Marke: Cytiva OD010C33
168.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Blau | |
PES | |
Unsteril | |
24/Packung |
EFA:0,3 cm2 | |
10 kDa | |
Polypropylen | |
50 bis 500 μl (Probe) |