missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter
Für den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Buerkle™ Kunststofftrichter verfügen über eine Aufhängungsöse für die sichere Befüllung.
Marke: Buerkle™ 9602-0040
.87 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
- Große Auswahl an Größen
Spezifikation
40 mm | |
Polypropylen | |
Aufhängungsöse |
5 mm | |
Für Lebensmittel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter > Durchmesser des äußeren Schafts:5mm; oberer Durchmesser:40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur