Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und Stehrand
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
Marke:  BRAND™ 781377
296.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15328496
  • 350.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Flache Platten mit Rand von BRAND sind mit vielen wichtigen Thermocyclern kompatibel, darunter BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, Eppendorf™ Mastercycler™ und andere Systeme
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und haben glatte Oberflächen, um die Reflexion des Fluoreszenzsignals zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Autoklavierbar
96
qPCR
Niedrige Höhe
8 x 12
Durchsichtig
Ja
50
Ja
Videos
  • Brand - Selecting a PCR plate
    Brand - Selecting a PCR plate
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand - Selecting a PCR plate
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Technical Notes
    Name des Produkts
    BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und Stehrand > Transparent; Volumen: 0.15 ml