Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-leucine |
Schmelzpunkt | 177°C to 179°C |
Beilstein | 1724849 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 173.21 |
Optische Drehung | −23° (c=5 in Ethanol) |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P29K016 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | L13926.06,L13926.14 |
P28I031 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | L13926.06,L13926.14 |
10244782 | Analysenzertifikat | 28/11/2022 | L13926.06,L13926.14 |
10241830 | Analysenzertifikat | 27/07/2022 | L13926.06,L13926.14 |
S08H030 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L13926.06,L13926.14 |