Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10274980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10274980
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Leucin (CAS-Nr. 61-90-5) ist eine verzweigte Kette aliphatischer essentieller Aminosäure beim Menschen, die für die Proteinsynthese und viele metabolische Funktionen wichtig ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L-Leucin ist eine essentielle Aminosäure, die eine wichtige Rolle bei Wachstum und Reparatur von Muskel- und Knochengewebe spielt.
  • Es dient der Erhaltung von Muskelglykogen und hilft, den Abbau von Muskelproteinen nach Trauma oder starkem Stress zu verhindern.
  • Ist auch an Hämoglobinbildung und Stoffwechselfunktionen beteiligt.Diese Aminosäure kann nicht synthetisiert werden, um die Bedürfnisse des Körpers nach einfacheren Molekülen zu erfüllen, und muss daher mit der Nahrung zugeführt werden.
  • L-Leucin stimuliert die Proteinsynthese durch Einleitung der mRNA-Translation.
Anwendungen
  • L-Leucin wird in der Biosynthese von Proteinen verwendet.
  • In-vivo-Studien zeigen, dass L-Leucin verwendet werden kann, wenn Gendefekte dazu führen, dass ein Organismus die Aminosäure Phenylalanin nicht metabolisieren kann.
  • Diese Verbindung trägt auch zur Regulierung des Blutzuckerspiegels, zur Produktion von Wachstumshormonen und zur Wundheilung bei.
  • In Forschungsexperimenten kam diese Verbindung als Aktivator des Säugetier-Targets von Rapamycin (mTOR) zum Einsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt 286.0°C to 288.0°C
Spezifische Drehung + 15.40
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimationspunkt 145.0 °C
Spezifischer Drehzustand + 15.40 (20.00°C c=4, 6N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 131.17