Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 % Artikelnummer.: 10235961
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10235961
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10235961
Marke: Thermo Scientific Chemicals 347010050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-21-2
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00065131
InChI-Schlüssel WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-leucine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 24.50
Löslichkeitsinformationen (5% in ethanol) Clear colorless
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number347010250,347010050
ChargennummerA0453933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number347010250,347010050
ChargennummerA0400107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number347010250,347010050
ChargennummerA0416662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number347010250,347010050
ChargennummerA0433226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2021 Catalog Number347010250,347010050
Produktidentifikator
  • N-Acetyl-L-leucine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 % >