Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 % Artikelnummer.: 11425063
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 11425063
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11425063
Marke: Thermo Scientific Chemicals A12311.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Leucin (CAS-Nr. 61-90-5) ist eine verzweigte Kette aliphatischer essentieller Aminosäure beim Menschen, die für die Proteinsynthese und viele metabolische Funktionen wichtig ist.
L-Leucine plays a vital role in hemoglobin formation, protein synthesis and metabolic functions. It assists the growth and repair of muscle and bone tissue. It is used in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis - Lou Gehrig's disease. It prevents the breakdown of muscle proteins after trauma or severe stress and may be beneficial for individuals with phenylketonuria. It is also used as a food additive and flavor enhancer. Further, it is used to preserve muscle glycogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure und Salzsäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Dichte 1.293
Menge 100 g
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin, 99 % >