Learn More
Multipette™ E3x Einkanalpipette
Ermöglicht hochgenaues Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit. Die Eppendorf™ Multipette™ E3x Einkanalpipette ermöglicht einhändigen Betrieb und kontaktfreies Abwerfen der Spitzen.
Marke: Eppendorf 4987000380
1001.05 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht hochgenaues Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit. Die Eppendorf™ Multipette™ E3x Einkanalpipette ermöglicht einhändigen Betrieb und kontaktfreies Abwerfen der Spitzen.
Bietet ein vielseitiges Dispensiersystem, das nach dem Direktverdrängungsprinzip arbeitet und daher jede Art von Flüssigkeit unter Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse pipettieren kann.- Volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der körperlichen Belastung bei der Anwendung
- Hochgeschwindigkeitsdispensierung mit motorisiertem Kolben
- Automatische Erkennung der Combitip™ advanced™ Spitzen
- Abwurf der Spitzen auf Knopfdruck
- Volumenbereich von 1 μl bis 50 ml
- Li-Ionen-Batterie
- Beleuchtete Anzeige
- Automatische Dispensierung
- Pipettierung
- Dispensierung
- Ansaugung (Pipettierung von Überständen)
- Titration
- Sequenzielle Dispensierung
- Kombinierter Ansaug- und Dispensiermodus
Spezifikation
Lithium-Ion | |
1 | |
1 bis 50 ml | |
Ladegerätständer, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
Flüssigkeitsdispenser | |
Beleuchtete Farbe | |
8 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
45Stunden
22Minuten
14Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Präzision in der Handhabung
Sparen Sie bis zu 92 % bei Geräten für Liquid HandlingAktionscode: 24150Gültig bis zum: 2025-03-14
Tage
1Stunden
1Minuten
45Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
22Minuten
14Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
28Stunden
22Minuten
14Sekunden
19Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
106Stunden
22Minuten
14Sekunden
19