Learn More
DWK Life Sciences Crimper
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen von Standard-Laborfläschchen
Marque:  DWK Life Sciences W225301
552.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10670884
  • 576.16 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Wheaton E-Z Bördelzangen haben gepolsterte, ergonomische Griffe, die der Handermüdung vorbeugen und äußerst anwenderfreundlich sind. Zur besseren Größenbestimmung ist jede Bördelzange beschriftet. Weitere Ausstattungsmerkmale sind polierte Schließbacken für gleichbleibende Abdichtung, ein kurzer Handgriff und eine neu entworfene Federkonstruktion, die ebenfalls dazu beiträgt, Ermüdungserscheinungen der Hand zu verringern. Zum halbautomatischen Verschließen kann die E-Z Bördelzange mit der Wheaton Crimpmaster™ Verschließstation verwendet werden. Ein einstellbarer Anschlag ermöglicht die Bestimmung der Dichtigkeit, die gleichzeitig auch langfristig erhalten bleibt. Konische Backen gewährleisten einen leichteren Zugang zu in Gestellen stehenden Fläschchen. Die 11 mm-E-Z Bördelzange wird mit einem Kolbeneinsatz geliefert, um den oberen Teil eines Fläschchens zu verschließen und so einen besonders dichten Verschluss zu gewährleisten. Nur für Fläschchen mit Standardöffnung empfohlen.
  • Die Bördelzangen sind autoklavierbar, jedoch kann das Autoklavieren das Aussehen des Produktes verändern oder die Lebensdauer verringern. Ein Autoklavieren bei Temperaturen über 121 °C wird nicht empfohlen.
Garantie
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 pro Packung
11 mm-Dichtungen
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Catalogs
Product Certifications
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Crimper > Verschlussbördelzange; Befestigung von Versiegelungen mit 11mm Durchmesser
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis