Learn More
BRAND™ HandyStep™ Repetierpipette und Gestell
Ermöglicht hochgenaues Dosieren von flüssigen Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck. Die HandyStep™ S Repetierpipette mit Haltegestell eignet sich optimal für Routine- oder Forschungsanwendungen in der Diagnostik, Molekularbiologie, und Umweltanalytik.
Marke: BRAND™ 705110
226.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Wandgestellhalterung zur praktischen Aufbewahrung.
Beschreibung
Ideal für Routine- oder Forschungsanwendungen in der Diagnostik, Molekularbiologie und UmweltanalytikHandyStep™ S- und PD-Spitzen ermöglichen eine hochpräzise Dosierung von flüssigen Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck. Die direkte Verdrängung ermöglicht einen kontaminationsfreien Betrieb, da keine Aerosole entstehen.
- Ideal für die Befüllung einzelner Wells in Mikrotiterplatten
- Kann auch für routinemäßig Dispensierung verwendet werden
- Ermöglicht bis zu 49 wiederholbare Abgaben aus einer einzigen Absaugung
- Ergonomische Formgebung für besseren Komfort und einfache Anwendung
- Robuster, multifunktionaler Schließ-/Füllhebel für störungsfreien Betrieb
- Integrierte Volumentabelle
- Neun Einstellungen in Verbindung mit zehn PD-Tip™ Größen ermöglichen 59 unterschiedliche Volumen.
- Dispensierhebel für sanftes und konsistentes Dispensieren
- Abgabe von 2 μl bis 5 ml
- Berührungsloser Spitzenabwurf
- Einlegeböden und Gestell für eine praktische Lagerung
- Höhere chemische Beständigkeit durch innovative Kunststoffe
- Einfache Spitzenmontage – Die PD-Spitze wird jetzt einfach von unten eingeschoben.
- Nur 108 g Gewicht
- Geeignet für die Verwendung mit BRAND PD-Spitzen, Encode™ Spitzen, Repet Spitzen, Combitips™, Combitips™ plus und anderen kompatiblen Dispensierspitzen.
- CE- und IVD-konform
Bestellinformation
Spitzen sind separat zu erwerben
Spezifikation
Dispenserspitze PD-Tip | |
1 | |
0.1 bis 10 ml | |
Je 1 |
Brand™ PD-Tip™ | |
Repetierpipette | |
Regalhalterung, je eine0.1 ml, 1 ml, 10 ml-Dispenserspitze PD-Tip, Gebrauchsanleitung, Leistungserklärung | |
2 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
0Minuten
42Sekunden
38 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
88Stunden
0Minuten
42Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen