Learn More
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür
Die exzellente Verarbeitung, das moderne gute Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus.
8030.00 € - 9485.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE compliant |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 60 L |
Typ | Muffelofen mit Hubtür |
Gewicht (metrisch) | 83 kg |
Elektrische Anforderungen | 3 Phase |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17879036
|
Nabertherm
L-605H1ANL |
B510 | 100°C to 1100°C |
8030.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17869036
|
Nabertherm
L-605H1ANO |
C550 | 100°C to 1100°C |
8815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17809046
|
Nabertherm
L-605H2ANL |
B510 | 100 °C bis 1200 °C |
8695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17889046
|
Nabertherm
L-605H2ANO |
C550 | 100 °C bis 1200 °C |
9485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Tmax: 1200°C
- Hubtür
- Tischmodell
- Innenabmessungen: 380 x 490 x 330
- Außenabmessungen: 610 x 705 x 660 + 385 mm
- Volumen: 60 L
- Anschlussleistung: 9,8 kW
- Elektrischer Anschluss: 3-phasig
- Gewicht: 83 kg
- Minuten bis Tmax-100°C: 160
Spezifikation
CE compliant | |
Muffelofen mit Hubtür | |
3 Phase | |
50/60 Hz |
60 L | |
83 kg | |
220/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm Muffelofen mit Hubtür