Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Große Muffelöfen als Tischgerät
Artikelnummer. 11840730
Click to view available options
Temperaturregelung:
Einzelner digitaler Sollwert mit Stufen und Halten (B1)
Spannung:
240 V
Zertifizierung/Konformität:
CSA-zertifiziert, CE-Kennzeichnung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11840730
Marke: Thermo Scientific™ F30420C33
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdreifachen Sie den nutzbaren Arbeitsbereich durch die beiden mitgelieferten refraktären Zubehör-Einlegeböden für den größten Thermolyne Muffelofen für den Labortisch. Erhältlich in drei Modellen mit Temperaturkontrolle.
Verdreifachen Sie Ihren nutzbaren Arbeitsbereich mit zwei mitgelieferten feuerfesten Zubehöreinlegeböden mit dem Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffelofen. Diese Öfen sind für einen sicheren Betrieb konzipiert und in drei Temperaturregelungsmodellen erhältlich. Sie eignen sich ideal zum Glühen von Glas, zur Bestimmung von flüchtigen Substanzen, zur Katalysatorforschung und zum Veraschen organischer und anorganischer Proben.
  • Der fortschrittliche LED-Temperaturregler mit Digitaleinstellung/Digitalanzeige ist mikroprozessorgesteuert
  • Die LED-Anzeige zeigt gleichzeitig die Soll- und Ist-Ofentemperatur in °C oder °F an
  • Vom Anwender auswählbarer Übertemperaturschutz
  • Schutz für offene Thermoelemente
  • Einstellbare Ausgangsleistung von 1 bis 100 %
Sicherheits- und Konstruktionsmerkmale
  • Die Heizelemente befinden sich oben, unten und an den Seiten der Kammer und sorgen für eine verbesserte Temperaturgleichmäßigkeit
  • Die eingebaute Entlüftungsöffnung entfernt unerwünschte Verunreinigungen und Feuchtigkeit, um die Lebensdauer der Heizelemente und des Geräts zu verlängern
  • Auf der Rückseite der Kammer befindet sich ein Anschluss mit 0,95 cm (0,38 Zoll) Durchmesser zur Überwachung der Kammertemperaturen mit unabhängigen Messgeräten
  • Kritische elektronische Bauteile und Heizelemente werden durch einen 35 A-Leistungsschalter geschützt
  • Der Sicherheitsschalter an der Tür unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
Auswahl an Temperaturreglern
  • Öfen mit B1-, C1- und D1-Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
  • B1: Digitale Einzelsollwertsteuerung mit einer einzelnen Rampe auf Sollwert und Verweilzeit; eine Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur oder den aktuellen Sollwert an
  • C1: Digitale programmierbare Steuerung mit einem gespeicherten Programm mit 8 Segmenten
  • D1: Digitale programmierbare Steuerung mit 4 gespeicherten Programmen, 16 Segmenten pro Programm und RS-232-Kommunikationsschnittstelle
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei feuerfeste Einlegeböden
Erfordert:
Für den elektrischen Anschluss ist eine feste Verkabelung erforderlich (kein Stromkabel).
Empfohlen für:
Glühglas, Bestimmung von flüchtigen Stoffen, Katalysatorforschung und Veraschung organischer und anorganischer Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.6 ft.³
Zertifizierung/Konformität CSA-zertifiziert, CE-Kennzeichnung
Beschreibung Gehäuse F30420C-33
Kapazität (metrisch) 45 L
Temperatur (metrisch) 100°bis 1093 °C
Typ Einzelner Sollwert
Leistungsaufnahme 550 w
Temperaturregelung Einzelner digitaler Sollwert mit Stufen und Halten (B1)
Temperaturstabilität ±1,2 bei 1000 °C
Temperaturgleichförmigkeit ± 3,45 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 36 x 36 x 36 cm (14 x 14 x 14 in.)
Abmessungen (L x B x H) außen 64,7 x 54,6 x 74,9 cm (25,5 x 21,5 x 29,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 25.5 Zoll
Länge (metrisch) 64,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 54,6
Innenbreite (metrisch) 36 cm
Höhe (angloamerikanisch) 29.5 Zoll
Innenhöhe (angloamerikanisch) 14 Zoll
Höhe (metrisch) 74,9 cm
Innenhöhe (metrisch) 36 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 14 Zoll
Innentiefe (metrisch) 36 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 260 lb
Versandgewicht (metrisch) 117,9 kg
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Stromstärke 22,9 A
Frequenz 50/60 Hz