Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7
Mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den schnellen Aufheizraten eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendungen im Labor.
Marke: Nabertherm™ LE022K17N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie nur Fasermaterialien, die gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 nicht als krebserzeugend eingestuft sind
- Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
- Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung:
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
2 L | |
Ofen | |
Gehäuse R7 | |
385 x 330 x 430 mm | |
1 Phase |
1100 °C | |
Klapptür | |
100 x 180 x 110 mm | |
10 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7 > Größe: 2 l; Tmax: 1100 °C; Türtyp: Klapptür
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur