Learn More
Invitrogen™ NanoOrange™ Proteinquantifizierungskit, 200-2.000 Assays
Empfindlicher und einfacher Assay zur Proteinquantifizierung, mit Nachweis von nur 10 ng/ml Protein in Lösung
Marke: Invitrogen™ N6666
644.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fluoreszierender Farbstoff ist für den Einsatz mit Spektralfluorometern und Mikrotiterplatten-Lesegeräten geeignet.
- Für den Nachweis von Lipoproteinen oder Proteinen in komplexer Lipidumgebung können Sie das CBQCA-Proteinquantifizierungskit (C-6667) verwenden
Proteinquantifizierung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Fluoreszierendes Protein-Assay | |
NanoOrange™ | |
200 bis 2.000 Assays | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Fluoreszenz | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Proteinquantifizierung | |
1 Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
9Minuten
6Sekunden
42Neues Angebot Jetzt sparen