Learn More
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl
Die Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltikpumpen eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten in der Pharma-, Lebensmittel-, Biotechnologie-, Chemie- und Getränkeindustrie.
Marke:  Velp Scientifica™ F40200006
893.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15389484
  • 962.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Minimale Wartung (einfach das Rohr austauschen)
  • Einfache Reinigung – kein Kontakt von flüssigen und mechanischen Teilen
  • Schläuche (2 Durchmesser verfügbar) sind beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Kann aus 10 Metern Tiefe pumpen
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 135 ml/min
Variable Durchflussrate
24 V CC mit Untersetzung des Getriebes
145 mm
1.8 kg
230 V
50/60 Hz
Transport von Flüssigkeiten in Industriesektoren wie Pharma, Lebensmittel, Biotechnologie, Chemie, Getränke
Epoxid-lackierter Edelstahl
190 x 145 x 95 mm
95 mm
230 V 50 bis 60 Hz
20 W
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl > Flussrate: 6 bis 135 ml/min.